Przejdź do
APPA014
HIV Protease Activity Detection Kit
Synonim(y):
Cut-N-Glow HIV Protease Detection Kit
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4370,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
4370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solution
Quality Segment
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
This kit is specific for the HIV Protease, a retroviral aspartyl protease that is critical to viral life-cycle. The Cut-N-Glow approach involves the introduction of a structural distortion into one of the complementary fragments (GFP 11), through the use of a conditionally stable tether, which serves to constrain the N and C termini of GFP 11 closely in space, thereby, diminishing the mutual affinity of the two fragments and blocking protein self-assembly until the tether is cleaved. The distortion can be reversed upon site-specific proteolysis of the tether, resulting in GFP 11 fragment assembly with GFP 1-10, generating reconstituted, functional GFP. Depending on the tether, the chimeric GFP can serve as a substrate for proteases from the three major classes: serine, cysteine, and aspartic acid.
This kit contains sufficient reagents for one 96 well plate (96 tests)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CS0010ET0300ET0200
form
solution
form
-
form
-
form
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)