Kluczowe dokumenty
ESPCAS9RFP
Sigma-Aldrich
CMV-ESPCAS9-2A-RFP Plasmid
About This Item
Kod UNSPSC:
41106609
NACRES:
NA.51
rekombinowane
expressed in E. coli
Poziom jakości
opakowanie
vial of 50 μL
stężenie
20 ng/μL in TE buffer; DNA (1μg of plasmid DNA)
Promotor
Promoter name: CMV
gen reporterowy
RFP
Wybór
kanamycin
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Produkt ten jest plazmidem ekspresyjnym, który wykorzystuje promotor CMV do silnej przejściowej ekspresji eSpCas9 i RFP połączonych peptydem 2A (CMV-eSpCas9-2A-RFP), umożliwiając łatwą wizualizację udanej transfekcji. Plazmid ekspresyjny eSpCas9 jest jedną z części dwuczęściowego systemu CRISPR z indywidualnymi wektorami ekspresyjnymi eSpCas9 i gRNA.
Aby zamówić gRNA w dowolnym formacie kliknij tutaj.
Zastosowanie
Genomika funkcjonalna/walidacja celu
  • Tworzenie nokautów genów w wielu liniach komórkowych
  • Całkowity nokaut genów niepodatnych na RNAi
  • Tworzenie linii komórkowych knock-in z promotorami, znacznikami fuzyjnymi lub reporterami zintegrowanymi z endogennymi genami
Cechy i korzyści
  • Zwiększona specyficzność w porównaniu do Cas9 typu dzikiego
  • Wysoka aktywność
  • Gotowy do użycia oczyszczony plazmid DNA
Zasada
Systemy CRISPR/Cas są wykorzystywane przez bakterie i archeony do obrony przed inwazją wirusów i plazmidów. Niedawno system CRISPR/Cas typu II z bakterii Streptococcus pyogenes został zaprojektowany do funkcjonowania w systemach eukariotycznych przy użyciu dwóch składników molekularnych: pojedynczego białka Cas9 i niekodującego RNA (gRNA). Endonukleazę Cas9 można zaprogramować za pomocą pojedynczego gRNA, kierując dwuniciowe pęknięcie DNA (DSB) w pożądane miejsce genomu. Podobnie jak w przypadku DSB indukowanych przez nukleazy z palcem cynkowym (ZFN), komórka aktywuje następnie endogenne procesy naprawy DNA, albo niehomologiczne łączenie końców (NHEJ), albo naprawę ukierunkowaną homologicznie (HDR), aby wyleczyć docelowe DSB. Nowo zmodyfikowany eSpCas9 umożliwia skuteczną ukierunkowaną edycję genów w ustalonych systemach CRISPR z korzyścią w postaci zmniejszonych efektów poza celem. Mutacje punktowe w motywie wiążącym chromosom SpCas9, opisane przez Slaymaker i in., zapewniają wyższą wierność na celu bez utraty wydajności cięcia.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rationally engineered Cas9 nucleases with improved specificity.
Slaymaker, I.M., et al.
Science, 351, 84-88 (2015)