The promoter used in this product is CVM which is designed for use with Mammalian systems. This product has not been tested outside of Mammalian systems.
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1100,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41106609
1100,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócrecombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
packaging
vial of 50 μL
concentration
20 ng/μL in TE buffer; DNA (1μg of plasmid DNA)
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Produkt ten jest plazmidem ekspresyjnym, który wykorzystuje promotor CMV do silnej przejściowej ekspresji eSpCas9 i GFP połączonych peptydem 2A (CMV-eSpCas9-2A-GFP), umożliwiając łatwą wizualizację udanej transfekcji. Plazmid ekspresyjny eSpCas9 jest jedną z części dwuczęściowego systemu CRISPR z indywidualnymi wektorami ekspresyjnymi eSpCas9 i gRNA.
Aby zamówić gRNA w dowolnym formacie kliknij tutaj.
Aby zamówić gRNA w dowolnym formacie kliknij tutaj.
Application
Genomika funkcjonalna/walidacja celu
- Tworzenie nokautów genów w wielu liniach komórkowych
- Całkowity nokaut genów niepodatnych na RNAi
- Tworzenie linii komórkowych knock-in z promotorami, znacznikami fuzyjnymi lub reporterami zintegrowanymi z endogennymi genami
Biochem/physiol Actions
Systemy CRISPR/Cas są wykorzystywane przez bakterie i archeony do obrony przed inwazją wirusów i plazmidów. Niedawno system CRISPR/Cas typu II z bakterii Streptococcus pyogenes został zaprojektowany do funkcjonowania w systemach eukariotycznych przy użyciu dwóch składników molekularnych: pojedynczego białka Cas9 i niekodującego RNA (gRNA). Endonukleazę Cas9 można zaprogramować za pomocą pojedynczego gRNA, kierując dwuniciowe pęknięcie DNA (DSB) w pożądane miejsce genomu. Podobnie jak w przypadku DSB indukowanych przez nukleazy z palcem cynkowym (ZFN), komórka aktywuje następnie endogenne procesy naprawy DNA, albo niehomologiczne łączenie końców (NHEJ), albo naprawę ukierunkowaną homologicznie (HDR), aby wyleczyć docelowe DSB. Nowo zmodyfikowany eSpCas9 umożliwia skuteczną ukierunkowaną edycję genów w ustalonych systemach CRISPR z korzyścią w postaci zmniejszonych efektów poza celem. Mutacje punktowe w motywie SpCas9 wiążącym chromosom, opisane przez Slaymakera i in., zapewniają wyższą wierność na celu bez utraty wydajności rozszczepiania.
Features and Benefits
- Zwiększona specyficzność w porównaniu do Cas9 typu dzikiego
- Wysoka aktywność
- Gotowy do użycia oczyszczony plazmid DNA
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - |
| concentration 20 ng/μL in TE buffer; DNA (1μg of plasmid DNA) | concentration 20 ng/μL in TE buffer; DNA (1μg of plasmid DNA) | concentration 20 ng/μL in TE buffer; DNA (1μg of plasmid DNA) | concentration 20 ng/μL in TE buffer; DNA (1μg of Plasmid DNA) |
| packaging vial of 50 μL | packaging vial of 50 μL | packaging vial of 50 μL | packaging vial of 50 μL |
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Is this plasmid suitable for bacteria amplification and metazoan GFP expression?