Kluczowe dokumenty
EPS44I040010
Eppendorf® Dedicated Platform
for flasks 2L LBR, Innova(R) S44i
About This Item
Kod UNSPSC:
41103800
Właściwości
for flasks 2L LBR, Innova(R) S44i
producent / nazwa handlowa
S44I040010
Eppendorf®
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Dedykowane półki ppendorf do bezpiecznego przechowywania kolb o różnej objętości podczas wytrząsania w urządzeniu Innova S44i.
Kompatybilny z pojedynczą jednostką Eppendorf Innova S44i. Do podwójnego układania w stos wymagany jest dodatkowo zestaw do układania w stos EPS44I041005.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
najczęściej kupowane z tym produktem
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)