Merck
EPM1334-9922
Platform for Eppendorf® New Brunswick S41i Shaker
for 250 mL Erlenmeyer flasks, dedicated, interchangeable, comes complete with 24 clamps installed
About This Item
Kod UNSPSC:
41103816
NACRES:
NB.73
Właściwości
24 x 250 mL Erlenmeyer flasks
comes complete with 24 clamps installed
dedicated
for 250 mL Erlenmeyer flasks
interchangeable
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® M1334-9922 (Global)
dł. × szerokość
35.6 cm (14 in.) × 61 cm (24 in.)
Powiązane kategorie
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG