EPM1191-9910
Platform for Eppendorf® New Brunswick™ Innova® 2300/43/43R, Excella® E10/E25/E25R Shakers
for 250 mL Erlenmeyer flasks, dedicated, aluminum
About This Item
Materiały
aluminum
Właściwości
dedicated
for 250 mL Erlenmeyer flasks
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® M1191-9910 (Global)
rozmiar
76 cm × 46 cm
pojemność
(40 x 250 mL Erlenmeyer flasks)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Platforms designed for use with Eppendorf New Brunswick Innova 2300/43/43R, Excella E10/E25/E25R shakers.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Excella is a registered trademark of Eppendorf, Inc.
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc.
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG