EPM1190-9916
Platform for Eppendorf® New Brunswick™ Innova® 2000 Platform Shaker
for 125 mL Erlenmeyer flasks, dedicated, stainless steel
About This Item
Materiały
stainless steel
Właściwości
dedicated
for 125 mL Erlenmeyer flasks
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® M1190-9916 (Global)
dł. × szerokość
33 cm × 28 cm
pojemność
(12 x 125 mL Erlenmeyer flasks)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Platforms dedicated to fit Eppendorf New Brunswick Innova 2000 Platform Shakers
Cechy i korzyści
- Holds 12 x 125 mL Erlenmeyer flasks
- Manufactured from stainless steel for durability
- Designed specifically for Eppendorf New Brunswick Innova 2000 platform shaker for the perfect fit
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc.
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG