EPM1190-9903
Platform for Eppendorf® New Brunswick™ Innova® 2050 Platform Shaker
for 50 mL Erlenmeyer flasks, dedicated, stainless steel
About This Item
Materiały
stainless steel
Właściwości
dedicated
for 50 mL Erlenmeyer flasks
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® M1190-9903 (Global)
dł. × szerokość
40.6 cm × 30.5 cm
rozmiar
40.6 cm × 30.5 cm
pojemność
(30 x 50 mL Erlenmeyer flasks)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)