Kluczowe dokumenty
EPK0641-1890
Eppendorf® Upright Freezer Rack
Holds 8 x 76 mm/ 3 in boxes, (4 x 4) configuration, aluminum, drawer
About This Item
Kod UNSPSC:
41122806
NACRES:
NB.12
Materiały
aluminum
Właściwości
(4 x 4) configuration
Holds 8 x 76 mm/ 3 in boxes
drawer
max. box number per rack: 16 (4 x 4)
rack for 76 mm/ 3 in boxes
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® K0641-1890 (Global)
metody
cryopreservation: suitable
śr. × szer. × wys.
560 mm (22.1 in.) × 141 mm (5.6 in.) × 235 mm (9.3 in.)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
do zamrażarek ULT: Premium U410 i HEF U410 (maks. 180 pojemników), Premium U700 (maks. 360 pojemników), seria CryoCube F570 (maks. 300 pojemników), seria CryoCube F740 (5-komorowa, komory 1-4, maks. 384 pojemniki + piąta komora) do zamrażarek ULT: Premium U410 (maks. 15 półek), Premium U700 (maks. 25 półek), HEF U410 (maks. 15 półek), CryoCube serii F570 (maks. 25 półek), CryoCube serii F740 (5-komorowa, komory 1-4, maks. 24 półki)
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)