Kluczowe dokumenty
EPF740542045
Eppendorf® CryoCube® F740h
capacity 740 L, classic interface, handle right side, 5 shelves, CO2 backup system, AC/DC input 120 - 208 V, US 3-pin plug (NEMA L5-15 twist-lock cable)
Synonim(y):
Zamrażarka niskotemperaturowa, Zamrażarki, chłodziarko-zamrażarka, ujemna zamrażarka 80, zamrażarka minus 80
About This Item
Kod UNSPSC:
41103025
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® F740542045
Parametry
temp. range at -50—-86 °C
szer. × śr. × wys.
111 cm × 90.2 cm × 197.3 cm
pojemność
740 L
masa
342 kg
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Seria Eppendorf CryoCube F570 oferuje 5-komorowy układ i 3 izolowane drzwi wewnętrzne zapewniające łatwy dostęp do próbek i ich bezpieczne przechowywanie w temperaturze -80 °C. Ściany o grubości 130 mm wykonane są z pianki i próżniowych paneli izolacyjnych (dla wersji "h"). Chłodzenie za pomocą "zielonych" płynów chłodzących na bazie węglowodorów (R290/ R170).
Zastosowanie
Kriokonserwacja, krioprzechowywanie
Cechy i korzyści
  • Klasyczny interfejs
  • Pojemność: 740 l (26,1 ft³)
  • Zużywa tylko 11,8 kWh/dzień (zielony; -80 °C; 230 V))
  • Mieści do 52 800 próbek
  • Czas obniżenia do -80 °C: 4 h 10 min
  • Wnętrze: Stal nierdzewna; na zewnątrz: stal malowana proszkowo
  • Pianka poliuretanowa + próżniowe panele izolacyjne (korpus)
  • 5 komór z 3 izolowanymi i uszczelnionymi drzwiami wewnętrznymi
  • Prawostronne drzwi zewnętrzne, chłodzone powietrzem
  • Kompatybilny z systemem wtrysku CO2/LN2 (typ "wąski") jako wsparcie dla najwyższego bezpieczeństwa próbki
Informacje prawne
CryoCube is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)