Key Documents
EPAG-2
Platform for Eppendorf® New Brunswick Innova® 2300/43/43R, Excella® E10/E25/E25R Shakers
for 2 L Erlenmeyer flasks, dedicated, aluminum
About This Item
Kod UNSPSC:
41103816
NACRES:
NB.73
Materiały
aluminum
Właściwości
dedicated
for 2 L Erlenmeyer flasks
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® AG-2 (Global)
rozmiar
76 cm × 46 cm
pojemność
(12 x 2 L Erlenmeyer flasks)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Platforms designed for use with Eppendorf New Brunswick Innova 2300/43/43R, Excella E10/E25/E25R shakers.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Excella is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG