Kluczowe dokumenty
EP951033201
Eppendorf® Deepwell plates, DNA LoBind, 96 wells
white plate, conical bottom, colorless wells, capacity 1000 μL, pkg of 80 ea (10 bags × 8 plates)
About This Item
Kod UNSPSC:
41106300
Materiały
clear wells
colorless wells
conical bottom
polypropylene
white plate
sterylność
non-sterile
Właściwości
lid: no
opakowanie
pkg of 80 ea (10 bags × 8 plates)
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 951033201
pojemność
1000 μL
rozmiar
96 well
pojemność dołka
1000 μL
kolor
white border
przydatność
suitable for PCR
suitable for molecular biology
Opis ogólny
Płytka Deepwell 96/1000 µl, DNA LoBind, studzienki przezroczyste, 1000 µl, LoBind, PCR clean, biała, 80 płytek (10 torebek × 8 płytek)
  • Materiał Eppendorf LoBind zapewnia zoptymalizowane odzyskiwanie próbek w celu uzyskania lepszych wyników testów.
  • Nie zawiera powłoki powierzchniowej (np. silikonu), aby zminimalizować ryzyko interferencji z próbką
  • Certyfikowana czystość PCR: wolna od ludzkiego DNA, DNazy, RNazy i inhibitorów PCR
  • Dostępne w formatach probówek, mikropłytek i płytek głębokodołkowych dla łatwego skalowania w górę
  • Matryca Unique OptiTrack® o wysokim kontraście: do 30% szybsza identyfikacja próbki i mniej błędów pipetowania
  • Konstrukcja studzienek RecoverMax: zoptymalizowana geometria studzienek zapewniająca minimalną objętość pozostałą/ martwą i doskonałe właściwości mieszania
  • Podniesione krawędzie i gładka powierzchnia zapewniają niezawodne uszczelnienie
Cechy i korzyści
  • Materiał Eppendorf LoBind zapewnia zoptymalizowane odzyskiwanie próbek w celu uzyskania lepszych wyników testów.
  • Nie zawiera powłoki powierzchniowej (np. silikonu), aby zminimalizować ryzyko interferencji z próbką
  • Certyfikowana czystość PCR: wolna od ludzkiego DNA, DNazy, RNazy i inhibitorów PCR
  • Dostępne w formatach probówek, mikropłytek i płytek głębokodołkowych dla łatwego skalowania w górę
  • Unikalna matryca OptiTrack® o wysokim kontraście: do 30% szybsza identyfikacja próbki i mniej błędów pipetowania
  • Konstrukcja dołkaRecoverMax®: zoptymalizowana geometria dołka zapewniająca minimalną objętość pozostałą/ martwą i doskonałe właściwości mieszania
  • Podniesione krawędzie studzienek i gładka powierzchnia zapewniają niezawodne uszczelnienie
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
OptiTrack is a registered trademark of Eppendorf AG
RecoverMax is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nikos Tsolakos et al.
Vaccine, 28(18), 3211-3218 (2010-03-02)
In this study, we evaluated the effect of the growth medium on the composition and immunogenicity of meningococcal outer membrane vesicle (OMV) vaccines after cultivation of the Norwegian serogroup B 44/76 vaccine strain in either Frantz' or modified Catlin-6 media
E I Trilisky et al.
Journal of chromatography. A, 1142(1), 2-12 (2007-01-24)
Purified viruses are used in gene therapy and vaccine production. Ion-exchange chromatography (IEC) is the most common method for large-scale downstream purification of viruses and proteins. Published IEC protocols provide details for specific separations but not general methods for selecting
Sharon N Finger et al.
Nucleic acids research, 36(4), 1260-1272 (2008-01-05)
Telomerase is a ribonucleoprotein enzyme that maintains chromosome ends through de novo addition of telomeric DNA. The ability of telomerase to interact with its DNA substrate at sites outside its catalytic centre ('anchor sites') is important for its unique ability
M Yang et al.
International journal of pharmaceutics, 331(2), 176-181 (2006-11-28)
Salmon calcitonin (sCT) powders suitable for inhalation, containing chitosan and mannitol as absorption enhancer and protection agent, respectively, were prepared using a spray-drying process. The effect of chitosan on physicochemical stability of sCT in the dry powder was investigated by
Hartmut Stocker et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 50(2), 667-673 (2006-01-27)
Therapeutic drug monitoring (TDM) is gaining importance for improving the success of antiretroviral treatment in human immunodeficiency virus-infected patients. However, enfuvirtide (ENF) concentrations are not regularly determined. The objective of this work was to study the pharmacokinetics (PK) of ENF