EP951020539
Eppendorf® twin.tec PCR Plates 384
Optimized rim for barcodes, PCR clean, colorless, pack of 300 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41106300
Materiały:
colorless
conical bottom
polypropylene wells
conical bottom
polypropylene wells
pojemność dołka:
45 μL
sterylność:
non-sterile
Właściwości:
PCR clean
lid: no
skirt
lid: no
skirt
Materiały
colorless
conical bottom
polypropylene wells
sterylność
non-sterile
Właściwości
PCR clean
lid: no
skirt
opakowanie
pack of 300 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 951020539
pojemność dołka
45 μL
przydatność
suitable for PCR
Powiązane kategorie
Opis ogólny
632 płytka do PCR twin.tec 384, 45 µL, czysta do PCR, bezbarwna, 300 płytek
- Obręcz zoptymalizowana pod kątem kodów kreskowych i zautomatyzowanych procesów roboczych
- Możliwość sztaplowania
- Zgodność z zaleceniami SBS
- Idealne do większości popularnych termocyklerów 384-dołkowych, w szczególności do Eppendorf Mastercycler pro 384
- Maksymalna objętość dołka 40 µL
- 632 płytka do PCR twin.tec 384, 45 µL, czysta do PCR, bezbarwna, 300 płytek
- Obręcz zoptymalizowana pod kątem kodów kreskowych i zautomatyzowanych procesów roboczych
- Możliwość sztaplowania
- Zgodność z zaleceniami SBS
- Idealne do większości popularnych termocyklerów 384-dołkowych, w szczególności do Eppendorf Mastercycler pro 384
- Maksymalna objętość dołka 40 µL
- Dostępne z kodem kreskowym (na życzenie), tylko w wersji skirted i semi-skirted
Cechy i korzyści
- Obręcz zoptymalizowana pod kątem kodów kreskowych i zautomatyzowanych procesów roboczych
- Możliwość sztaplowania
- Zgodność z zaleceniami SBS
- Idealny do większości popularnych termocyklerów 384-dołkowych, w szczególności do Eppendorf Mastercycler pro 384
- Maksymalna objętość dołka 40 µL
- Dostępne z kodem kreskowym (na życzenie), tylko w wersji skirted i semi-skirted
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)