Merck
EP6734000011
Eppendorf® CellXpert® C170 CO2 Incubator
Handle on right, inner door non-segmented, AC/DC input 220—240 V, 50—60 Hz, EuroPlug
Synonim(y):
Grzejniki
About This Item
Kod UNSPSC:
41104405
NACRES:
NB.02
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 6734000011
Parametry
±4-50 °C ambient temp. range
szer. × głębokość × wys.
53.9 cm (21.2 in.) × 44.5 cm (14.5 in.) × 69.2 cm (27.3 in.)
platform W × depth
52.2 cm (20.6 in.) ×  42.8 cm (16.9 in.)
pojemność
167 L
Opis ogólny
C170 to tańsza podstawowa wersja C170i. Jeśli na przykład potrzebujesz większej elastyczności na przyszłość, kontroli O 2, miedzianego wnętrza, monitorowania wilgotności, rozszerzonej dokumentacji, zarządzania użytkownikami lub dezynfekcji w temperaturze 180 °C, zalecany jest model C170i.
Cechy i korzyści
  • Łatwe czyszczenie i dezynfekcja: Bezszwowa komora, łatwy demontaż w 40 s, wyjmowana taca na wodę
  • Skuteczna ochrona przed zanieczyszczeniami: 140 °C Dezynfekcja wysokotemperaturowa (HTD), brak konieczności stosowania wewnętrznych filtrów HEPA z wentylatorem
  • Jednolita temperatura: Innowacyjna koncepcja ogrzewania z czterema czujnikami temperatury w różnych miejscach - zweryfikowana w 27 miejscach wewnątrz inkubatora (niemiecka norma DIN 12880:2007-05)
  • Szybka regeneracja po otwarciu drzwi: Temperatura i CO2 w czasie krótszym niż 5 minut - brak przeregulowania dla bezpieczeństwa próbki
  • Ulepszona ochrona przed wibracjami i turbulencjami: Brak wentylatora wewnątrz
  • Oszczędność pieniędzy: Do 25% więcej przestrzeni użytkowej dzięki konstrukcji bez wentylatora, brak wewnętrznych części zużywalnych (np. filtrów HEPA związanych z wentylatorem), znacznie zmniejszone zużycie gazu
  • Jakość Eppendorf: Zaprojektowane i wyprodukowane w Hamburgu, Niemcy
Informacje prawne
CellXpert is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)