EP6731011345
Eppendorf® CellXpert® C170i CO2 Incubator
Oxygen control, water/humidity monitoring, inner door with 4 door segments, handle right side, AC/DC input 120 V, US 2-pin plug (US/JP/South America)
About This Item
Kod UNSPSC:
41104405
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 6731011345
Powiązane kategorie
Opis ogólny
10919 C170i, drzwi wewnętrzne z 4 segmentami drzwi, klamka po prawej stronie, kontrola tlenu 1-20%, pakiet monitorowania wody i wilgotności, 100-127 V/50-60 Hz (USA/JP/Ameryka Południowa)
Cechy i korzyści
- pakiet monitorowania wody i wilgotności
- 1 - 20 % kontrola tlenu
- uchwyt po prawej stronie
- drzwi wewnętrzne z 4 segmentami drzwi
- 180° HTD (standard w C170i)
- w tym taca na wodę i cztery półki (stal nierdzewna)
- 100 - 127 V, 50 - 60 Hz
Informacje prawne
CellXpert is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)