Merck
EP6731010855
Eppendorf® CellXpert® C170i CO2 Incubator
Copper interior, water/humidity monitoring, inner door with 4 door segments, handle left side, AC/DC input 120 V, US 2-pin plug (US/JP/South America)
About This Item
Kod UNSPSC:
41104405
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 6731010855
Opis ogólny
CellXpert® C170i, drzwi wewnętrzne z 4 segmentami drzwi, klamka po lewej stronie, pakiet monitorowania wody i wilgotności, obudowa miedziana, 100-127 V/50-60 Hz (USA/JP/Ameryka Południowa)
Cechy i korzyści
  • pakiet monitorowania wody i wilgotności
  • klamka po lewej stronie
  • drzwi wewnętrzne z 4 segmentami drzwi
  • 180° HTD (standard w C170i)
  • pakiet miedziany: komora, taca na wodę i cztery półki
  • 100 - 127 V, 50 - 60 Hz
Informacje prawne
CellXpert is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)