EP6347000041
Eppendorf® Mastercycler® nexus
GSX1e, complete unit, aluminum block, AC/DC input 230V (GB plug)
About This Item
Właściwości
to hold 96 x 0.1mL PCR tubes OR 96 x 0.2mL PCR tubes OR 71 x 0.5mL PCR tubes OR 1 PCR plate (96 wells) OR 38x0.5mL Eppendorf PCR tubes
CSA and CE compliant
GSX1e
aluminum block
complete unit
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 6347000041 (GB)
Parametry
4-99 °C temp. range
±0.2 °C temperature
szer. × śr. × wys.
25 cm × 41.2 cm × 32.1 cm
masa
10.4 kg
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Small footprint
- Available with gradient
- E-mail notification
- flexlid® concept allows use of all types of consumables with automatic height adjustment of the lid
- Heating rate: 5 °C/s Fast silver block