EP6334000018
Eppendorf® Mastercycler® nexus
Gradient Eco, satellite unit, aluminum block, AC/DC input 230 V (EU plug)
Synonim(y):
Intuitive graphic programming and universal block for ultimate flexibility. Ability to connect up to 2 Mastercycler nexus eco satellite units to your complete unit
About This Item
Właściwości
to hold 96 x 0.1mL PCR tubes OR 96 x 0.2mL PCR tubes OR 71 x 0.5mL PCR tubes OR 1 PCR plate (96 wells) OR 38x0.5mL Eppendorf PCR tubes
CSA and CE compliant
Gradient Eco
aluminum block
gradient block
satellite unit
unit can only be controlled
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 6334000018 (EU)
Parametry
1-20 °C (gradient range)
37-110 °C temp. range (Lid)
4-99 °C temp. range
±0.2 °C temperature
szer. × śr. × wys.
25 cm × 41.2 cm × 32.1 cm
masa
10.4 kg
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Small footprint
- Universal block for ultimate flexibility
- Available with gradient
- E-mail notification
- flexlid® concept allows use of all types of consumables with automatic height adjustment of the lid
Informacje prawne
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)