Merck
EP6333000014
Eppendorf® Mastercycler® Nexus Thermal Cyclers
complete unit, aluminum block, AC/DC input 230 V, 50—60 Hz, EuroPlug
About This Item
Kod UNSPSC:
41102422
Kod UNSPSC:
41102421
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 6333000014
Opis ogólny
Informacje o produkcie
Dzięki wszechstronnemu urządzeniu Mastercycler nexus można wybrać materiały eksploatacyjne do PCR, które najlepiej pasują do danego testu. Cykler PCR nexus może pomieścić 96-dołkowe płytki PCR, probówki PCR o pojemności 0,2 ml, paski probówek PCR o pojemności 0,2 ml i probówki PCR o pojemności 0,5 ml. Przy poziomie hałasu poniżej 40 dB[a], nexus jest bardzo cichy i energooszczędny w tym samym czasie.
W erze sieci, nowy Mastercycler nexus jest niezawodnym towarzyszem, jeśli chodzi o codzienną rutynę PCR. Jest łatwy w użyciu, nie wymaga dużo miejsca ani energii, a po zakończeniu pracy wysyła wiadomość e-mail - czego jeszcze potrzebujesz od cyklera PCR?
Certyfikowana jakość
Wszystkie cyklery Eppendorf spełniają te wytyczne dotyczące jakości:
  • Indywidualne, udokumentowane certyfikaty kontroli jakości
  • Kalibracja zgodna z normami krajowymi i międzynarodowymi: NIST (USA), DKD/PTB (Niemcy), UKAS/NPL (Wielka Brytania)
  • Lista UL/cUL
Mastercycler nexus to cicha maszyna do PCR. Niski poziom hałasu sprawia, że praca w laboratorium jest przyjemniejsza, szczególnie gdy myśli się o kolejnych przełomowych odkryciach....
Mastercycler nexus 230 V/ 50-60 Hz
Zastosowanie
Application-Note_243_Mastercycler-nexus-noise-power_The-Mastercycler-nex.pdf, Application-Note_388_Thermal-cycler_Highly-reproducible-.pdf, Application-Note_391_Thermal-cycler_Mastercycler_Cycler_Eppendorf-Mastercycl.pdf, Application-Note_289_Mastercycler-nexus-GX2_X2_Straightforward-PCR-.pdf, Application-Note_392_Thermal-cycler_Mastercycler_Cycler_Eppendorf-Mastercycl.pdf, Application-Note_244_Mastercycler-nexus_Excellent-temperatur.pdf,
Standardowy PCR, szybki PCR, optymalizacja PCR
Cechy i korzyści
  • Intuicyjne programowanie graficzne
  • Niewielkie wymiary
  • Uniwersalny blok zapewniający najwyższą elastyczność
  • Możliwość podłączenia do 2 urządzeń Mastercycler nexus eco do istniejącej jednostki
  • Dostępny z gradientem
  • Powiadomienie e-mail
  • Koncepcja Flexlid® umożliwia stosowanie wszystkich rodzajów materiałów eksploatacyjnych z automatyczną regulacją wysokości pokrywy.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Mastercycler is a registered trademark of Eppendorf AG
flexlid is a registered trademark of Eppendorf AG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)