Kluczowe dokumenty
EP6306000045
Eppendorf® Mastercycler
X50t, AC/DC input 110 V / 230 V (GB plug), 384-well thermoblock, aluminum high pressure lid without control panel
About This Item
Kod UNSPSC:
41102404
NACRES:
NC.21
Właściwości
384-well thermoblock, aluminum high pressure lid without control panel
X50t
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 6306000045
metody
PCR: suitable
Opis ogólny
Nowy Mastercycler X50 to elegancka synteza szybkości, elastyczności i optymalizacji PCR w zastosowaniach badawczych PCR oraz standaryzacji w rutynowych zastosowaniach PCR, takich jak testowanie żywności itp. Nowa, wysoce intuicyjna koncepcja ekranu dotykowego sprawia, że wszystkie te korzyści są zawsze na wyciągnięcie ręki.
Cechy i korzyści
Właściwości
  • Szybkość nagrzewania: do 10 °C/s
  • Szeroki wybór bloków od szybkiego bloku srebrnego do bloku 384 dołkowego
  • Interfejs z ekranem dotykowym
  • Innowacyjny 2D-Gradient do zaawansowanej optymalizacji PCR
  • X50 z ekranem dotykowym może kontrolować do 9 innych urządzeń (podłączone cyklery nie mają interfejsu ekranu dotykowego)
Koncepcja flexlid: automatyczna regulacja wysokości pokrywy umożliwia stosowanie wszystkich rodzajów materiałów eksploatacyjnych
  • Niewielkie wymiary
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)