Kluczowe dokumenty
EP6001072410
Eppendorf® Drawer style stainless steel rack for CryoCube® F740 upright freezers
closed configuration for storage of 16 boxes up to 136x136 x 103 mm (4 inch boxes), 3-Compartment, external W × D × H (140 mm) (563 mm) (431 mm)
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
Produkt EP6001072410 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Materiały
stainless steel
Właściwości
3-Compartment
Holds 16 x boxes (4 in.)
closed configuration for storage of 16 boxes up to 136x136 x 103 mm (4 inch boxes)
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 6001072410
metody
cryopreservation: suitable
zewnętrzne szer. × śr. × wys.
(140 mm) (563 mm) (431 mm)
rozmiar
563x140x431 mm
Opis ogólny
Stojaki szufladowe ze stali nierdzewnej do zamrażarek pionowych do niskich temperatur Eppendorf CryoCube F740. Przechowywanie próbek w zorganizowany sposób pozwala na bardziej ekonomiczne wykorzystanie dostępnej przestrzeni w zamrażarce ULT. Stojaki umożliwiają wykorzystanie 100% pojemności zamrażarki. Ponadto metalowe regały mają długą żywotność i często mogą być używane w zamrażarkach ULT następnej generacji. Stojaki ze stali nierdzewnej są montowane przy użyciu 100% energii ze źródeł odnawialnych i wykonane w 60-65% ze stali pochodzącej z recyklingu. W połączeniu z wykorzystaniem przez Eppendorf opakowań kartonowych wykonanych w 90% z surowców pochodzących z recyklingu, są one dobrym rozwiązaniem pozwalającym zmniejszyć ślad węglowy.
Informacje prawne
CryoCube is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)