EP6001071110
Eppendorf® Side Access Stainless Steel Rack for CryoCube(R) F740 Upright Freezers
including front and back handle for storage of 48 Deepwell plates up to 86x128x53 mm, 3-Compartment, external W × D × H (139 mm) (569 mm) (444 mm)
About This Item
Polecane produkty
Materiały
stainless steel
Właściwości
3-Compartment
Holds 48 x deepwell plates
including front and back handle for storage of 48 Deepwell plates up to 86x128x53 mm
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 6001071110
metody
cryopreservation: suitable
zewnętrzne szer. × śr. × wys.
(139 mm) (569 mm) (444 mm)
rozmiar
549x139x444 mm
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)