Kluczowe dokumenty
EP5920742000
Adapter for Eppendorf® S-4x Universal Large Rotor
capacity, 52 x 5 mL FACS, pack of 2
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Materiały
round bottom
Właściwości
capacity 52 x 5 mL FACS
Holds 5 mL FACS tubes
for use with aerosol-tight lid
opakowanie
pack of 2
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5920742000 (Global)
Parametry
4,140 × g max. RCF
metody
centrifugation: suitable
Wysokość
114 mm
Średnica
12 mm
kompatybilność
for use with Universal-Large bucket
Opis ogólny
Adaptery do różnych rozmiarów probówek i butelek do użytku z dużym rotorem Eppendorf S-4x Universal.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)