Kluczowe dokumenty
EP5920716000
Adapter for Eppendorf® S-4x1000 Rotor
capacity, 27 x Eppendorf Tube® 5.0 mL, for use with high-capacity buckets, pack of 2
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Właściwości
capacity 27 x Eppendorf Tube® 5.0 mL
opakowanie
pack of 2
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5920716000 (Global)
Parametry
3,138 × g max. RCF
metody
centrifugation: suitable
Wysokość
120 mm
Średnica
17 mm
kompatybilność
for use with High-capacity bucket
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Adaptery pasujące do probówek i butelek o różnych rozmiarach do użytku z rotorem Eppendorf S-4x1000.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Tube is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)