Kluczowe dokumenty
EP5920708007
Adapter for Eppendorf® S-4x1000 Rotor
capacity, 28 x 9 mL tubes, for use with medium-capacity buckets, pack of 2
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Właściwości
capacity 28 x 9 mL tubes
for use with aerosol-tight lid
opakowanie
pack of 2
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5920708007 (Global)
Parametry
3,061 × g max. RCF
metody
centrifugation: suitable
Wysokość
109 mm
Średnica
17.5 mm
kompatybilność
for use with plate/tube bucket
Opis ogólny
Adaptery pasujące do probówek i butelek o różnych rozmiarach do użytku z rotorem Eppendorf S-4x1000.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)