EP5920706004
Adapter for Eppendorf® S-4x1000 Rotor
capacity, 35 x 2.6 - 8 mL conical tubes, for use with medium-capacity buckets, pack of 2
About This Item
Właściwości
capacity 35 x 2.6 - 8 mL conical tubes
for use with aerosol-tight lid
opakowanie
pack of 2
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5920706004 (Global)
Parametry
3,076 × g max. RCF
metody
centrifugation: suitable
Wysokość
109 mm
Średnica
13 mm
kompatybilność
for use with plate/tube bucket
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)