EP5910764006
Eppendorf® Adapter
for 50 mL tubes skirted bottom, for rotor S-4xUniv., pkg of 2 pieces
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Polecane produkty
Właściwości
skirt
for 50 mL tubes skirted bottom
for rotor S-4xUniv.
opakowanie
pack of 2 ea
pkg of 2 pieces
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5910764006
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with Universal bucket
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)