EP5810747007
632 Adapter do wiadra prostokątnego 500 ml
for use with 2,6-7 mL Vacutainer
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.02
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5810747007
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with 2,6-7 mL Vacutainer
Opis ogólny
Mieści 18 okrągłodennych probówek o pojemności 2,6 - 7 ml, a także prostokątne zlewki o pojemności 500 ml. Do użytku z rotorem A-4-81 i rotorem S-4x500. Dostarczane jako 2 EA.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)