Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.82
UNSPSC Code:
41103911
Compatibility:
for use with 100 mL round buckets
Manufacturer/tradename:
Eppendorf® 5702732001
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócfeature
Holds 15 mL tubes
packaging
pack of 2 ea
manufacturer/tradename
Eppendorf® 5702732001
technique(s)
centrifugation: suitable
compatibility
for use with 100 mL round buckets
General description
adapter for use with Eppendorf 85/100 mL round bucket
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eppendorf® Adapter for 85/100 mL Round Bucket
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| EP5702732001-2EA | 04022536221427 |