Kluczowe dokumenty
EP5427732004
Eppendorf® Adapter
holds 1 x 7-15 mL, bore size (small), pack of 2 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Właściwości
holds 1 x 7-15 mL
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5427732004
metody
centrifugation: suitable
wymiary otworu
(small)
kompatybilność
for use with Rotor F-35-6-30 (small rotor bore)
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)