Kluczowe dokumenty
EP5424708005
Eppendorf® Zapasowa pokrywa do rotora FA-45-32-5-PCR
Wybierz wielkość
1 EA
1140,00 zł
1140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1140,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41103913
NACRES:
NB.82
1140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
producent / nazwa handlowa
5424708005
Eppendorf® 5424708005
Eppendorf®
metody
PCR: suitable
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with 5424 R
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)