Kluczowe dokumenty
EP5305000665
Eppendorf® Concentrator Plus
basic device, with rotor F-45-48-11, AC/DC input 230 V, 50—60 Hz, UK plug
About This Item
Kod UNSPSC:
40161701
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5305000665
Opis ogólny
Dzięki zaawansowanej technologii ogrzewania, Eppendorf Concentrator plus to koncentrator próżniowy, który ułatwia szybkie, wydajne, a jednocześnie delikatne zagęszczanie DNA, RNA, nukleotydów, białek i innych próbek płynnych lub mokrych. Jego powlekana pokrywa zapewnia doskonałą odporność chemiczną na wiele kwasów i rozpuszczalników organicznych.Najnowszy Concentrator plus to wirówka próżniowa, która stanowi ergonomiczne, intuicyjne i trwałe rozwiązanie, wygodnie mieszczące się na każdym stole laboratoryjnym. Powlekana pokrywa zwiększa trwałość, zapewniając odporność chemiczną na kwasy i rozpuszczalniki organiczne. Koncentrator Eppendorf Concentrator plus jest dostępny w trzech konfiguracjach, zaprojektowanych z myślą o indywidualnych potrzebach laboratorium:
- Podstawowy system Concentrator plus do podłączenia do zewnętrznej pompy próżniowej
- Kompletny system Concentrator plus ze zintegrowaną, odporną na rozpuszczalniki, wymagającą konserwacji i bezolejową membranową pompą próżniową PTFE oraz pułapką kondensacyjną.
- Ten sam kompletny system Concentrator plus, ale z dodatkowym portem próżniowym, dzięki czemu można używać zintegrowanej pompy oddzielnie, bez konieczności jej odłączania.
Zastosowanie
wirowanie, koncentracja
Cechy i korzyści
- Dostępny w 3 konfiguracjach Wyjątkowo cicha praca <50 dB(A)
- Odporna na chemikalia, bezobsługowa pompa membranowa PTFE eliminuje potrzebę wymiany oleju w pompie
- Niewielkie rozmiary pozwalają zaoszczędzić cenne miejsce na stole
- Szeroka gama 15 różnych opcji rotorów do probówek o pojemności od 0,2 ml do 50 ml, mikropłytek i płytek PCR
- Bezsilnikowy napęd indukcyjny i odporna na chemikalia komora ze stali nierdzewnej zapewniają bezawaryjną pracę
- Możliwość połączenia z większością dostępnych na rynku zimnych pułapek do użytku z oparami
- Powlekana pokrywa o doskonałej odporności chemicznej
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)