Kluczowe dokumenty
EP4966000053
Eppendorf® Varispenser® 2 Bottle Top Dispenser
5-50 mL, with telescopic intake tube (length 170 – 330 mm)
Wybierz wielkość
1 EA
2090,00 zł
2090,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
2090,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121516
NACRES:
NB.01
2090,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
autoclavable
incremental 1 mL
comes with adapters GL 32, GL 38, S 40
with telescopic intake tube (length 170 – 330 mm)
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 4966000053
zakres pomiaru
5-50 mL
pojemność
5-50 mL
dopasowywanie
GL 32
GL 38
S 40
Opis ogólny
Informacje o produkcie
Varispenser 2/2x to idealny wybór do dozowania porcji cieczy z butelek z płynami i odczynnikami. Zaawansowana technologia warg uszczelniających umożliwia dozowanie niemal wszystkich rodzajów kwasów, roztworów lub zasad. Dostępne w 6 rozmiarach do dozowania objętości od 0,2 do 100 ml, przyrządy te zostały zaprojektowane tak, aby konsekwentnie dozować wybrane objętości bez marnowania odczynników. Wszystkie dozowniki Varispenser 2/2x są w pełni autoklawowalne, co zapewnia maksymalne bezpieczeństwo w laboratorium. Varispenser 2x jest dodatkowo wyposażony w zawór recyrkulacyjny do zalewania systemu dozowania bez utraty odczynnika. Blok zaworów obracający się o 360° zapewnia bezpieczny dostęp we wszystkich pozycjach.
Do zadań laboratoryjnych z porcjami agresywnych roztworów, takich jak ługi, kwasy, zasady lub rozpuszczalniki pobierane z dużych butelek z odczynnikami, dozowniki butelkowe muszą mieć uniwersalne zastosowanie i bezkompromisową jakość. Nowe dozowniki butelkowe Varispenser 2 i Varispenser 2x oferują wysoką odporność chemiczną i wytrzymałość w zakresie objętości do 100 ml. Varispenser 2 x jest dodatkowo wyposażony w zawór recyrkulacyjny do zalewania systemu dozowania bez utraty odczynnika. Sprawdzona technologia warg uszczelniających PFA zapobiega tworzeniu się kryształów z pozostałości mediów poprzez wycieranie wewnętrznej ścianki cylindra podczas dozowania. Technologia ta w połączeniu z wysoką odpornością chemiczną umożliwia stosowanie z niemal wszystkimi rodzajami cieczy. Dodatkowa nasadka odpowietrzająca ze stożkiem Luer do montażu mikrofiltra zapobiega możliwemu zanieczyszczeniu z butelki zasilającej. Varispenser 2 i Varispenser 2x są całkowicie autoklawowalne. Obracany o 360° blok zaworów zapewnia bezpieczny i łatwy dostęp we wszystkich pozycjach. Ze względu na gwint GL 45 we wszystkich rozmiarach, Varispenser 2 i Varipsenser 2x mogą być używane na większości popularnych gwintów butelek w laboratorium. W zależności od wybranego rozmiaru, Varispenser 2 i Varispenser 2x są dostarczane z 3 lub 5 dodatkowymi adapterami gwintów
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Varispenser is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)