Kluczowe dokumenty
EP4960800090
Eppendorf® Bottle Thread Adapter
from GL 32 to NS 24/29, polypropylene
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.17
Materiały
polypropylene
Właściwości
from GL 32 to NS 24/29
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 4960800090
Opis ogólny
Dozowniki Eppendorf są przeznaczone do butelek z gwintem 45 mm. W przypadku innych gwintów butelek można użyć adaptera gwintu. Średnica adaptera gwintu jest nadrukowana na adapterze. Jeśli gwint butelki jest mniejszy niż 32 mm, należy użyć drugiego adaptera. Jeśli potrzebny jest adapter gwintu o wyższej odporności na chemikalia, należy użyć adaptera PTFE/ETFE.
Zastosowanie
Podłączanie dozowników Eppendorf do butelek z gwintem szyjki innym niż 45 mm.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)