EP4925000103
Eppendorf® Reference® 2 G
single-channel, fixed, volume (100 μL), yellow
Wybierz wielkość
797,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
797,00 zł
Polecane produkty
Właściwości
single-channel, fixed
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 4925000103
pojemność
(100 μL)
kolor
yellow
Opis ogólny
Oprócz ulepszonej ergonomii, projekt koncentruje się na zapewnieniu możliwie najdokładniejszych wyników, optymalnego bezpieczeństwa użytkownika, niezawodności i solidności zapewniającej długą żywotność. Innowacyjna obsługa za pomocą jednego przycisku jest nie tylko szybka i łatwa, ale także umożliwia aktywną redukcję aerozolu1), chroniąc w ten sposób użytkownika, próbkę i pipetę. Wytrzymały uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej chroni pipetę przed uderzeniami, a w połączeniu ze sprężynowymi zderzakami pipeta Reference 2 prawdopodobnie pozostanie skalibrowana nawet po upadku. Ten wysoki poziom bezpieczeństwa sprawia, że Reference 2 idealnie nadaje się do użytku z cennymi cieczami lub w każdym zastosowaniu wymagającym wyjątkowo wysokiego poziomu dokładności. Gdy nie ma kompromisów w zakresie jakości i powtarzalności, Eppendorf Reference 2 jest idealnym urządzeniem do takich zastosowań.
Obsługa jednym przyciskiem
- Niższe siły robocze podczas aspiracji/dozowania/wysuwania końcówki ograniczają obciążenie użytkownika.
- Umożliwia użytkownikom szybsze wykonywanie zadań pipetowania, ponieważ nie trzeba przesuwać kciuka z boku na bok w celu wyrzucenia końcówek.
- Możliwość wyrzucenia końcówki bezpośrednio po dozowaniu znacznie ogranicza zanieczyszczenie pipety aerozolem.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)