EP4920612003
Eppendorf® Reference 2 Ejector sleeve
variable, size 2.5 μL, color code: dark gray
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Właściwości
color code: dark gray
variable
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 4920612003
rozmiar
2.5 μL
Opis ogólny
Tuleje wyrzutnika do pipet jednokanałowych
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)