EP4861000813
Eppendorf® Xplorer® Plus 12-channel pipettor
volume 15-300 Å3, multifunction rocker switch, orange, for pipette tips 300 ul
Synonim(y):
Pipeta 12-kanałowa Eppendorf
Wybierz wielkość
6360,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
6360,00 zł
Polecane produkty
Właściwości
for pipette tips 300 ul
multifunction rocker switch
opakowanie
case of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 4861000813
pojemność
15-300 Å3
kolor
orange
Opis ogólny
- Wielofunkcyjny przełącznik z funkcjami góra to góra i dół to dół
- Pokrętło wyboru do szybkiego i łatwego wyboru funkcji
- Czytelny kolorowy wyświetlacz bez podmenu, ustawiony pod ergonomicznym kątem, zapewniający optymalną czytelność w każdej pozycji
- Sprężynowy stożek końcówki do wszystkich pipet o pojemności do 1000 μL zapewniający minimalne siły mocowania końcówki pomaga zmniejszyć naprężenia
- Wydajny akumulator zapewniający do 8 godzin pracy bez konieczności ładowania
- Oddzielne gniazdo zasilania: Praca może być kontynuowana podczas ładowania
- Dostosowanie do warunków zewnętrznych (np. wysokość geograficzna, ciecze o dużej gęstości)
- Dolna część pipety może być sterylizowana w autoklawie w celu zapewnienia odkażania
- 9 różnych języków: Chiński, holenderski, angielski, francuski, niemiecki, włoski, japoński, portugalski i hiszpański
- Tylko Xplorer plus: Indywidualne programowanie, stałe ustawienia objętości, ochrona hasłem, włącznik/wyłącznik, dodatkowe aplikacje, wyświetlanie interwałów serwisowych
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)