EP3123000268
Eppendorf® Research plus G, Basic
single-channel, variable, volume 100-1000 μL, blue
Wybierz wielkość
1100,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1100,00 zł
Polecane produkty
Właściwości
single-channel
variable
opakowanie
pack of 1 ea
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 3123000268
pojemność
100-1000 μL
kolor
blue
Opis ogólny
Zastosowanie
- Pipetowanie do przodu
- Pipetowanie wsteczne
- Usuwanie nadmiaru materiału
- Mieszanie próbek
- Ekstrakcja faz
- Napełnianie płytek, żeli i naczyń reakcyjnych
Cechy i korzyści
- Mechaniczna pipeta z poduszką powietrzną z trzema przyciskami w standardzie (jeden przycisk do wyboru objętości, jeden do pipetowania i jeden do wyrzucania końcówki).
- Idealna do dokładnego, łatwego i ergonomicznego ręcznego pipetowania roztworów wodnych.
- Przekonaj się sam o różnicy w wadze i wysiłku wymaganym podczas pipetowania: Opracowane zgodnie z zasadami koncepcji Eppendorf PhysioCare Concept
- Korzystaj z jednej z pipet o najniższych siłach operacyjnych i siłach wyrzutu końcówki na rynku pipet, aby zmniejszyć obciążenie dłoni i ramion.
- Zminimalizowane siły mocowania dzięki sprężynowemu stożkowi końcówki (dostępny dla wszystkich pipet do 1 ml)
- Dostosuj pipetę w kilka sekund, aby poprawić dokładność podczas pipetowania trudnych cieczy, takich jak etanol lub podczas pipetowania na dużych wysokościach. Następnie można powrócić do ustawień fabrycznych bez kalibracji
- W zależności od potrzeb i zastosowania, można autoklawować całą pipetę lub tylko podstawę, aby zapewnić prawidłowe odkażanie.
- Wysokiej jakości materiał zapewnia wysoką odporność na promieniowanie UV i chemikalia; dostępne są specjalne jednokanałowe podstawy do agresywnych chemikaliów
- Pipety jednokanałowe z etykietą ACT i końcówkami epT.IPS pomagają dokonać świadomego wyboru w zakresie zrównoważonego rozwoju.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)