About This Item
Kod UNSPSC:
41121517
NACRES:
NB.43
producent / nazwa handlowa
3113808003
Eppendorf®
Opis ogólny
Miska wagowa o pojemności 15 ml do użytku z zestawami kalibracyjnymi.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)