Key Documents
EP022822161
Rotor for Eppendorf® Vacufuge® Plus Concentrator
F-40-18-19, non aerosol tight, (8 x 10.0 mL flat-bottom tubes)
About This Item
Kod UNSPSC:
41103909
Właściwości
to hold 8 x 10 mL flat-bottom tubes
to hold 8 x 19x66 mm
fixed angle rotor
non aerosol tight
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 022822161 (NA)
metody
centrifugation: suitable
pojemność
(8 x 10.0 mL flat-bottom tubes)
kompatybilność
for use with centrifuge models Vacufuge Plus Concentrator
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Vacufuge is a registered trademark of Eppendorf AG