EP022628225
Eppendorf® Centrifuge 5804/5804R
5804R, refrigerated, with rotor A-2-DWP, keypad, AC/DC input 120 V, 50/60 Hz, US 3-pin plug (US)
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
CSA approved
to hold 2 deepwell plates
keypad
refrigerated
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 022628225 (NA)
Parametry
-9-40 °C temp. range
20,913 × g max. RCF
200_14,000 rpm speed
metody
centrifugation: suitable
szer. × wys. × śr.
64 cm × 55 cm × 34 cm
masa
80 kg
Powiązane kategorie
Opis ogólny
w probówkach o pojemności do 250 ml i oferuje dodatkowe wirniki skrzydełkowe i o stałym kącie nachylenia, a także możliwość pracy na płytkach głębokodołkowych, co zwiększa jej wszechstronność.
Cechy i korzyści
- Maks. pojemność: 4 × 250 ml/2 × 5 MTP
- Rotory z wannami obrotowymi i adaptery umożliwiają stosowanie probówek i butelek o pojemności od 0,2 ml do 250 ml.
- Rotor płytkowy do wirowania wszystkich typów płytek MTP, PCR, hodowli komórkowych lub płytek Deepwell
- Rotory o stałym kącie do szybkich zastosowań w probówkach o pojemności od 0,2 ml do 85 ml
- Wysoka prędkość wirowania do 20 913 × g (14 000 obr./min)
- Pokrywa wirówki z miękkim w dotyku zamknięciem pokrywy
- Niska wysokość dostępu wynosząca 29 cm ułatwia załadunek i rozładunek próbek
- Cicha praca poprawiająca środowisko pracy
- Kompaktowe wymiary pozwalają zaoszczędzić cenne miejsce na stole
- Automatyczne rozpoznawanie wirnika i wykrywanie niewyważenia dla maksymalnego bezpieczeństwa pracy
Dodatkowe funkcje chłodzonej wirówki 5804 R
- Zakres temperatur od -9 do 40 st. C
- Funkcja FastTemp do szybkiego chłodzenia wstępnego
- Ciągłe chłodzenie utrzymuje stałą temperaturę po zakończeniu pracy - próbki pozostają chłodne
- Wyłącznik ECO włącza się po 8 godzinach nieużywania, aby zmniejszyć zużycie energii i wydłużyć żywotność sprężarki
- Technologia dynamicznego sterowania sprężarką (DCC) zapewnia optymalną wydajność chłodzenia
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)