EP022628090
Eppendorf® Centrifuge 5810/5810R
5810, non-refrigerated, with rotor S-4-104 with adapters for 13/16 mm round bottom tubes, keypad, AC/DC input 120 V, 50/60 Hz, US 3-pin plug (US)
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
CSA approved
to hold 4 750 mL round buckets
to hold 80 16 mm blood collection tubes
to hold 92 13 mm blood collection tubes
keypad
non-refrigerated
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 022628090 (NA)
Parametry
20,913 × g max. RCF
200_14,000 rpm speed
metody
centrifugation: suitable
szer. × wys. × śr.
54 cm × 61 cm × 35 cm
masa
68 kg
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zaprojektowana, aby pasować do każdego laboratorium
Najmniejsza 3-litrowa wirówka na rynku
Niska wysokość otwierania pokrywy do użytku pod półkami
Cicha praca z korzyścią dla środowiska pracy
Niska wysokość dostępu ułatwiająca załadunek/rozładunek
Pokrywa wirówki z miękkim w dotyku zamknięciem pokrywy
Cechy i korzyści
- Maks. pojemność: 4 × 750 ml/4 × 4 MTP
- Rotory z wannami wahadłowymi i adaptery obsługują probówki i butelki o pojemności od 0,2 ml do 750 ml.
- Rotory płytkowe do wirowania wszystkich typów płytek MTP, PCR, hodowli komórkowych lub płytek Deepwell
- Rotory o stałym kącie do szybkich zastosowań w probówkach o pojemności od 0,2 ml do 85 ml
- Wysoka prędkość wirowania do 20 913 × g (14 000 obr./min)
- Aerozoloszczelne zakrętki i pokrywy 10316 do łatwej obsługi jedną ręką
- Pokrywa wirówki z miękkim w dotyku zamknięciem
- Niewielka wysokość dostępu wynosząca 29 cm ułatwia załadunek i rozładunek próbek
- Cicha praca poprawiająca środowisko pracy
- Kompaktowe wymiary pozwalają zaoszczędzić cenne miejsce na stole
- Automatyczne rozpoznawanie wirnika i wykrywanie niewyważenia dla maksymalnego bezpieczeństwa pracy
Dodatkowe funkcje chłodzonej wirówki 5810 R
- Zakres temperatur od -9 do 40 st. C
- Funkcja FastTemp do szybkiego chłodzenia wstępnego
- Ciągłe chłodzenie utrzymuje stałą temperaturę po zakończeniu pracy - próbki pozostają chłodne
- Funkcja ECO wyłącza się po 8 godzinach nieużywania, aby zmniejszyć zużycie energii i wydłużyć żywotność sprężarki
- Technologia dynamicznego sterowania sprężarką (DCC) zapewnia optymalną wydajność chłodzenia
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)