Kluczowe dokumenty
EP022492080
Eppendorf® epT.I.P.S.® standard
volume 0.1-5 mL, L 120 mm, violet, colorless tip, pkg of 500 ea (5 bags × 100 ea)
Synonim(y):
pipette tips
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
Długość:
120 mm
pojemność:
0.1-5 mL
sterylność:
non-sterile
opakowanie:
pkg of 500 ea (5 bags × 100 ea)
producent / nazwa handlowa:
Eppendorf® 022492080
Aby zapytać o ten produkt EP022492080, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Materiały
colorless tip
polypropylene
violet
sterylność
non-sterile
opakowanie
pkg of 500 ea (5 bags × 100 ea)
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 022492080
Długość
120 mm
pojemność
0.1-5 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
epT.I.P.S.® Standard, Eppendorf Quality, 0.1 – 5 mL, 120 mm, violet, colorless tips, 500 tips (5 bags × 100 tips)
  • Original, high-quality Eppendorf pipette tips packaged in resealable bags
  • Available in sizes from 10 µL to 10 mL in Eppendorf Quality purity grade
  • epT.I.P.S. Standard 200 µL, 300 µL and 1,000 µL tips are also available color-coded yellow and blue
  • epT.I.P.S. Standard pipette tips can be autoclaved at 121 °C in 20 min.
  • Fine retracted or extended tips simplify work with small volumes
Cechy i korzyści
  • Original, high-quality Eppendorf pipette tips packaged in resealable bags
  • Available in sizes from 10 µL to 10 mL in Eppendorf Quality purity grade
  • epT.I.P.S. Standard 200 µL, 300 µL and 1,000 µL tips are also available color-coded yellow and blue
  • epT.I.P.S. Standard pipette tips can be autoclaved at 121 °C in 20 min.
  • Fine retracted or extended tips simplify work with small volumes
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
epT.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)