Kluczowe dokumenty
EP022492021
Eppendorf® epT.I.P.S.® standard
volume 0.5-20 μL, L 46 mm, light gray, colorless tip, pkg of 1000 ea (2 bags × 500 ea)
Synonim(y):
końcówki do pipet
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
Materiały
colorless tip
light gray
polypropylene
sterylność
non-sterile
opakowanie
pkg of 1000 ea (2 bags × 500 ea)
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 022492021
Długość
46 mm
pojemność
0.5-20 μL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
6410 Standard, Eppendorf Quality, 0,5 - 20 µL L, 46 mm, jasnoszare, bezbarwne końcówki, 1000 końcówek (2 torebki × 500 końcówek)
  • Oryginalne, wysokiej jakości końcówki do pipet Eppendorf pakowane w zamykane torebki.
  • Dostępne w rozmiarach od 10 µL do 10 ml w klasie czystości Eppendorf Quality.
  • Końcówki epT.I.P.S. Standard 200 µL, 300 µL i 1000 µL są również dostępne w kolorze żółtym i niebieskim.
  • Standardowe końcówki do pipet epT.I.P.S. można sterylizować w autoklawie w temperaturze 121 °C w ciągu 20 minut.
  • Drobne, cofnięte lub wydłużone końcówki ułatwiają pracę z małymi objętościami.
Cechy i korzyści
  • Oryginalne, wysokiej jakości końcówki do pipet Eppendorf pakowane w zamykane torebki
  • Dostępne w rozmiarach od 10 µL do 10 ml w klasie czystości Eppendorf Quality.
  • Końcówki epT.I.P.S. Standard 200 µL, 300 µL i 1000 µL są również dostępne w kolorze żółtym i niebieskim.
  • Standardowe końcówki do pipet epT.I.P.S. można sterylizować w autoklawie w temperaturze 121 °C w ciągu 20 minut.
  • Drobne, cofnięte lub wydłużone końcówki ułatwiają pracę z małymi objętościami.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
epT.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)