EP022491521
Eppendorf® epT.I.P.S.® Reloads
volume 0.5-20 μL, L 46 mm, light gray, colorless, pack of 960 ea (10 trays × 96 ea)
Synonim(y):
końcówki do pipet
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
Materiały
colorless
light gray
polypropylene
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 960 ea (10 trays × 96 ea)
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 022491521
Długość
46 mm
pojemność
0.5-20 μL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
6410 Reloads, Eppendorf Quality, 0,5 - 20 µL L, 46 mm, jasnoszare, bezbarwne końcówki, 960 końcówek (10 tacek × 96 końcówek). Zastępuje nr zamówienia. 0030073401.
- Mniejsza ilość odpadów w porównaniu ze stojakami jednorazowymi
- Tacki wielokrotnego użytku można sterylizować w autoklawie w temperaturze do 121°C, w opakowaniu i bez folii, do późniejszego użycia.
- System napełniania, w zależności od rozmiaru końcówki, jest pakowany dwustronnie lub w formie stosu.
- Dostępne w klasach czystości Eppendorf Quality i PCR clean
- Tacki oznaczone kolorami ułatwiają identyfikację objętości i pipety
Cechy i korzyści
- Mniejsza ilość odpadów w porównaniu ze stojakami jednorazowymi
- Tacki uzupełniające mogą być sterylizowane w autoklawie w temperaturze do 121°C, w opakowaniu i bez folii, do późniejszego użycia.
- System napełniania, w zależności od rozmiaru końcówki, jest pakowany dwustronnie lub w formie stosu.
- Dostępne w klasach czystości Eppendorf Quality i PCR clean
- Tacki oznaczone kolorami ułatwiają identyfikację objętości i pipety
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
epT.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)