Kluczowe dokumenty
EP0030610326
Eppendorf® Lobind Microplate 384/V-PP, 384 wells
def. color (wells colorless), with barcode, polypropylene, pkg of 80 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122107
Materiały
polypropylene
opakowanie
pkg of 80 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030610326
metody
PCR: suitable
rozmiar
384 wells
Opis ogólny
Zmaksymalizuj odzyskiwanie próbek dzięki płytkom Eppendorf LoBind. Płytki Eppendorf LoBind zostały zaprojektowane z wykorzystaniem specjalnej dwuskładnikowej mieszanki polimerów, która tworzy hydrofilową powierzchnię zapewniającą optymalne tempo odzyskiwania próbek. Płytki te są specjalnie zaprojektowane do badań lub wrażliwych metod testowania, gdzie zapewniają doskonałe wyniki dzięki mniejszemu wiązaniu próbki z powierzchnią płytki.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)