Kluczowe dokumenty
EP0030609506
Eppendorf® Microplate 96/U-PP, 96 wells
def. color (wells white), with barcode, polypropylene, sterile, pkg of 80 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122107
Materiały
polypropylene
sterylność
sterile
opakowanie
pkg of 80 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030609506
metody
PCR: suitable
rozmiar
96 wells
Opis ogólny
Łatwe pipetowanie, sprawdzanie i odzyskiwanie próbek dzięki okrągłodennym mikropłytkom Eppendorf. Łatwa do odczytania alfanumeryczna etykieta OptiTrack do identyfikacji każdego dołka przyspiesza napełnianie i znacznie zmniejsza ryzyko błędów pipetowania.
Zastosowanie
  • przechowywanie i przygotowywanie próbek testy wymagające wysokiej odporności na temperaturę lub rozpuszczalniki
  • badania przesiewowe składników aktywnych
  • chemia kombinatoryczna
  • przechowywanie banków cDNA lub genomowych
  • analiza białek
  • genotypowanie
  • przechowywanie bibliotek siRNA lub oligonukleotydów
  • przygotowanie lizatów tkankowych i roślinnych
Cechy i korzyści
  • Mikropłytki Eppendorf składają się z polipropylenowych studzienek, które poprawiają widoczność próbek. Ponadto polipropylen zapewnia również odporność na chemikalia, naprężenia mechaniczne i wysokie temperatury.
  • Podniesiona krawędź dołka i gładka powierzchnia ułatwiają bezpieczne uszczelnienie.
  • Mikropłytki Eppendorf mogą wytrzymać siły odśrodkowe do sześciu tysięcy razy większe od siły grawitacji.
  • Funkcja matrycy OptiTrack umożliwia szybszą identyfikację dołków i redukuje błędy pipetowania.
  • Zoptymalizowana geometria dołka RecoverMax minimalizuje pozostałą objętość i zapewnia płynne mieszanie.
  • Mikropłytki Eppendorf działają wydajnie w szerokim zakresie temperatur, od -86 °C do 100 °C.
  • Mikropłytki można sterylizować w autoklawie w temperaturze 121 °C przez 20 minut.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)