Kluczowe dokumenty
EP0030510135
Eppendorf® Deepwell plates, Protein LoBind, 384 wells
capacity 200 μL, pkg of 120 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122107
opakowanie
pkg of 120 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030510135
metody
PCR: suitable
pojemność
200 μL
rozmiar
384 wells
Opis ogólny
Płytki Eppendorf Protein LoBind zostały zaprojektowane specjalnie do białek. W przypadku trudnych próbek o niskim stężeniu białka, płytki Eppendorf LoBind zapewniają maksymalny odzysk próbki przy jednoczesnej ochronie aktywności enzymatycznej. Ułatwia to późniejsze analizy.
Zastosowanie
  • Przygotowanie lub przechowywanie próbek białek, peptydów lub przeciwciał
  • Testy enzymatyczne - hydrofilowa powierzchnia zmniejsza denaturację podczas interakcji ze ścianą naczynia
  • Unikanie utraty próbek podczas przechowywania roztworów podstawowych wirusów
  • Przechowywanie zawiesin komórkowych
Cechy i korzyści
  • Materiał Eppendorf LoBind zapewnia doskonałe odzyskiwanie próbek i lepsze wyniki testów
  • Bez powłoki powierzchniowej (np. silikonowej), aby zminimalizować ryzyko zakłóceń próbki
  • Czystość klasy PCR potwierdzona certyfikatem partii: wolne od ludzkiego DNA, DNazy, RNazy i inhibitorów PCR
  • Dostępne jako naczynie reakcyjne, mikropłytka i płytka głębokodołkowa dla łatwego skalowania
  • Unikalna matryca OptiTrack o wysokim kontraście: do 30% szybsze wykrywanie próbek i mniej błędów pipetowania
  • Konstrukcja studzienek RecoverMax: Zoptymalizowana geometria studzienek dla zminimalizowania objętości resztkowej lub martwej i doskonałych właściwości mieszania
  • Podniesione faliste krawędzie i gładka powierzchnia zapewniają niezawodne uszczelnienie płytek
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)