Kluczowe dokumenty
EP0030128990
Eppendorf® Twin tec PCR plates, 96 wells
yellow plate, conical bottom colorless wells, skirted, pkg of 300 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41106300
NACRES:
NB.15
Materiały
conical bottom colorless wells
yellow plate
Właściwości
skirt
opakowanie
pkg of 300 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030128990
maksymalna pojemność
-250 μL
rozmiar
96 wells
pojemność robocza
-200 μL
przydatność
suitable for PCR
suitable for molecular biology
typ wiązania
low binding surface
Opis ogólny
Płytki do PCR Eppendorf "twin.tec" są przeznaczone do jednorazowych zastosowań PCR. Płytki są wyposażone w cienkościenne studzienki z polipropylenu i poliwęglanowe ramki. Cechy te pomagają zapewnić stabilną obsługę i zwiększoną odporność na wysoką temperaturę.
Wybierz płytki Eppendorf twin.tec PCR, aby mieć pewność w każdym badaniu PCR. Płytki twin.tec oferują czystość, sztywność, kolor i inne proste, inteligentne funkcje, które mogą znacznie ułatwić codzienne życie. Sztywna rama z poliwęglanu dobrze sprawdza się w automatyzacji i procesach o wysokiej wydajności, a różne kolory oznaczają, że można szybko zorganizować różne etapy przepływu pracy.
Zastosowanie
Płytki "Eppendorf" Twin tec PCR są odpowiednie do stosowania w:
  • Standardowy PCR
  • PCR w czasie rzeczywistym
  • PCR o wysokiej wydajności
  • Obsługa próbek o małej objętości
Cechy i korzyści
  • Kompatybilne z systemami zautomatyzowanymi.
  • Płytki do PCR są osłonięte, co umożliwia łatwe umieszczanie etykiet lub kodów kreskowych.
  • Płytki są zgodne z zaleceniami SBS.
  • Płytki można sztaplować, co optymalizuje przestrzeń magazynową.
  • Dzięki niskoprofilowej konstrukcji nadają się do zastosowań PCR o małej objętości.
  • Każda studzienka ma maksymalną objętość 150 ?L, gdy jest używana z paskami zamykającymi.
  • Certyfikowane jako wolne od ludzkiego DNA, DNazy, RNazy i inhibitorów PCR.
  • Podniesione brzegi płytki zwiększają skuteczność uszczelnienia, zmniejszając tym samym ryzyko wycieku lub zanieczyszczenia.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)