Kluczowe dokumenty
EP0030128770
Eppendorf® Twin tec PCR plates, 96 wells
colorless plate, conical bottom colorless wells, skirted, pkg of 300 ea
Synonim(y):
96-dołkowe płytki PCR, Płytki PCR, Płytki PCR Twin tec
Wybierz wielkość
300 EA
7030,00 zł
7030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
300 EA
7030,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41106300
NACRES:
NB.15
7030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
colorless plate
conical bottom colorless wells
sterylność
non-sterile
Właściwości
skirt
opakowanie
pkg of 300 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030128770
metody
PCR: suitable
rozmiar
96 wells
maksymalna pojemność dołka
150 μm
Opis ogólny
Płytki Eppendorf® twin.tec PCR zapewniają pewność w każdym teście reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR), zapewniając czystość, sztywność, kolor i inne proste, inteligentne funkcje, które znacznie ułatwiają codzienną pracę. Płytki Eppendorf Twin tec PCR, 96 dołków są odpowiednie do zastosowań o wysokiej wydajności i zautomatyzowanych przepływów pracy.
Wybierz płytki Eppendorf twin.tec PCR, aby mieć pewność w każdym badaniu PCR. Płytki twin.tec oferują czystość, sztywność, kolor i inne proste, inteligentne funkcje, które mogą znacznie ułatwić codzienne życie. Sztywna rama z poliwęglanu dobrze sprawdza się w automatyzacji i procesach o wysokiej wydajności, a różne kolory oznaczają, że można szybko zorganizować różne etapy przepływu pracy.
Cechy i korzyści
  • Niezwykle cienkościenne studzienki z polipropylenu zapewniają optymalny transfer ciepła do próbki.
  • Wytrzymałe ramy z poliwęglanu zapewniają wysoką sztywność.
  • Podniesione krawędzie umożliwiają bardzo skuteczne uszczelnienie w celu zmniejszenia ryzyka zanieczyszczenia krzyżowego.
  • Wszystkie materiały eksploatacyjne do reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR) są wykonane z tworzyw sztucznych o wysokiej czystości i są "PCR clean". Są one testowane partiami i certyfikowane jako wolne od szeregu typowych zanieczyszczeń PCR, w tym DNA, DNAzy, RNAzy i inhibitorów PCR.
  • Krawędź płytki jest zoptymalizowana pod kątem kodów kreskowych i zautomatyzowanych procesów roboczych.
  • Zgodność z zaleceniami SBS (127,76 × 85,47 mm ± 0,25 mm), możliwość sztaplowania
  • Osiem wycięć w obrzeżu płytki ułatwia wkładanie i wyjmowanie z termobloku, usprawniając eksperymentalne przepływy pracy.
  • Specyficzna konstrukcja płytki umożliwia wydajną PCR, nawet przy małych objętościach próbek. Maksymalna objętość dołka 150 µL (w przypadku korzystania z pasków zakrywających)
  • Funkcja kodów kreskowych jest dostępna na życzenie dla płytek z osłoną i pół-osłoną, co ułatwia identyfikację próbek.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)